4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(Chlorosulphonyl)-4'-fluorodiphenyl ether
PC9934-1G
PC9934-250MG
APOSPC9934-1GEA
11380
CZK
APOSPC9934-1G
APOSPC9934-250MG
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₂H₈ClFO₃S Bod tání: 76…80 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01631868 CAS číslo: 192329-91-2 UN: 3261 ADR: 8,III |