Tisk…

2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene

PC9920-1G PC9920-5G PC9920-10G
APOSPC9920-1GEA 910 CZK
APOSPC9920-1G APOSPC9920-5G APOSPC9920-10G
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃FINO₂
MW: 266.996 g/mol
Bod tání: 36…37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368790
CAS číslo: 886762-71-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR