Tisk…
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC9914-1G PC9914-5G
APOSPC9914-1GEA 2200 CZK
APOSPC9914-1G APOSPC9914-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₃
MW: 332.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368785
CAS číslo: 886762-67-0