Tisk…
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9913-1G PC9913-5G
APOSPC9913-1GEA 5200 CZK
APOSPC9913-1G APOSPC9913-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃INO
MW: 313,015 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368784
CAS číslo: 886762-66-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III