Tisk…
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9907-1G PC9907-5G
APOSPC9907-1GEA 1290 CZK
APOSPC9907-1G APOSPC9907-5G
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368780
CAS číslo: 307975-03-7