Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9904-1G PC9904-5G
APOSPC9904-1GEA 3970 CZK
APOSPC9904-1G APOSPC9904-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233.187 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368678
CAS číslo: 886762-79-4