Tisk…
2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC99028-1G PC99028-500MG PC99028-5G
APOSPC99028-1GEA 5360 CZK
APOSPC99028-1G APOSPC99028-500MG APOSPC99028-5G
2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Vzorec: C₁₀H₉BrF₂O₂
MW: 279.078 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32707280
CAS číslo: 2484889-09-8