Tisk…
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC99027-1G PC99027-500MG
APOSPC99027-1GEA 11840 CZK
APOSPC99027-1G APOSPC99027-500MG
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₁₄H₂₀BFO₃
MW: 266.116 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18732629
CAS číslo: 2246867-37-6