Tisk…
Ethyl 3-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC99022-1G PC99022-500MG
APOSPC99022-1GEA 25230 CZK
APOSPC99022-1G APOSPC99022-500MG
Ethyl 3-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzoate 97%
Ethyl 3-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀ClFO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32707291
CAS číslo: 2112478-44-9