Tisk…
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2,6-difluoro-3-iodophenyl)(methyl)sulphane
PC99019-1G PC99019-5G
APOSPC99019-1GEA 5960 CZK
APOSPC99019-1G APOSPC99019-5G
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene
Vzorec: C₇H₅F₂IS
MW: 286,081 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32707289
CAS číslo: 2484889-05-4