Tisk…
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC99017-1G PC99017-5G
APOSPC99017-1GEA 9430 CZK
APOSPC99017-1G APOSPC99017-5G
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Vzorec: C₁₀H₁₃FO
MW: 168.208 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17222275
CAS číslo: 1267002-57-2