Tisk…
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC99015-1G PC99015-500MG
APOSPC99015-1GEA 20930 CZK
APOSPC99015-1G APOSPC99015-500MG
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate
Vzorec: C₉H₇ClF₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18416422
CAS číslo: 1261541-73-4