Tisk…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzene
PC9893-25G PC9893-5G PC9893-100G
APOSPC9893-25GEA 2780 CZK
APOSPC9893-25G APOSPC9893-5G APOSPC9893-100G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236591
CAS číslo: 203302-92-5