4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9875-1G
PC9875-500MG
APOSPC9875-1GEA
9530
CZK
APOSPC9875-1G
APOSPC9875-500MG
4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
Vzorec:
C₁₀H₆F₃N₃O MW: 241,169 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00140055 CAS číslo: 204394-59-2 |