Tisk…
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-one ethylene ketal
PC9861-1G PC9861-5G PC9861-250MG
APOSPC9861-1GEA 8100 CZK
APOSPC9861-1G APOSPC9861-5G APOSPC9861-250MG
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane 99%
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₅H₄F₆O₂
MW: 210.074 g/mol
Bod varu: 106…107 °C
Hustota: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191832
CAS číslo: 1765-26-0