2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC9848-1G
PC9848-5G
APOSPC9848-1GEA
3810
CZK
APOSPC9848-1G
APOSPC9848-5G
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid
Vzorec:
C₅H₆BrF₃O₂ Bod varu: 92 °C (4 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08458181 CAS číslo: 914635-99-7 UN: 3265 ADR: 8,III |