Tisk…

3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine

PC9791-1G PC9791-5G
APOSPC9791-1GEA 10350 CZK
APOSPC9791-1G APOSPC9791-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₁₀H₉F₆N
MW: 257,176 g/mol
Bod varu: 6,5…64.5 °C (3.2 mm Hg)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038875
CAS číslo: 187085-97-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR