Tisk…
4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9786-100MG PC9786-1G
APOSPC9786-100MGEA 3970 CZK
APOSPC9786-100MG APOSPC9786-1G
4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₉H₅F₃N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665787
CAS číslo: 438249-86-6