Tisk…
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9782-1G PC9782-2.5G PC9782-5G
APOSPC9782-1GEA 3540 CZK
APOSPC9782-1G APOSPC9782-2.5G APOSPC9782-5G
3-Fluoropiperidine hydrochloride
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀FN·HCl
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03452799
CAS číslo: 116574-75-5