Perfluorodiglyme 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Perfluoro(diethylene glycol dimethyl ether)
PC9776-10G
PC9776-5G
PC9776-1G
APOSPC9776-10GEA
3510
CZK
APOSPC9776-10G
APOSPC9776-5G
APOSPC9776-1G
Perfluorodiglyme 98%
Perfluorodiglyme
Vzorec:
C₆F₁₄O₃ MW: 386.04 g/mol Bod varu: 66 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08458175 CAS číslo: 40891-99-4 |