Tisk…
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9775-25G PC9775-5G
APOSPC9775-25GEA 3340 CZK
APOSPC9775-25G APOSPC9775-5G
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane
Vzorec: C₈F₁₈O₄
Bod varu: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458174
CAS číslo: 64028-04-2