Tisk…
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9762-1G PC9762-100MG PC9762-250MG
APOSPC9762-1GEA 19250 CZK
APOSPC9762-1G APOSPC9762-100MG APOSPC9762-250MG
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Vzorec: C₃H₂BrF₃
MW: 174,947 g/mol
Bod varu: 57…58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04037239
CAS číslo: 149597-48-8