Tisk…
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9738-1G PC9738-5G
APOSPC9738-1GEA 8670 CZK
APOSPC9738-1G APOSPC9738-5G
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Vzorec: C₄HBr₂F₃N₂
Bod tání: 162…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458161
CAS číslo: 81654-02-6