Tisk…
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9730-1G PC9730-5G PC9730-25G
APOSPC9730-1GEA 622 CZK
APOSPC9730-1G APOSPC9730-5G APOSPC9730-25G
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₆ClFN₂·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06245512
CAS číslo: 64172-78-7