Tisk…
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9729-25G PC9729-5G
APOSPC9729-25GEA 27310 CZK
APOSPC9729-25G APOSPC9729-5G
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene 97%
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene
Vzorec: C₄H₄F₄
MW: 128,068 g/mol
Bod varu: 29…31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784201
CAS číslo: 721946-02-7