Tisk…
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9727-1G PC9727-5G
APOSPC9727-1GEA 1920 CZK
APOSPC9727-1G APOSPC9727-5G
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide
Vzorec: C₈H₇F₂NO
Bod tání: 114…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00183287
CAS číslo: 383-19-7