Tisk…
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Difluoro-4-hydrazinylpyridine
PC9683-100MG PC9683-1G PC9683-250MG
APOSPC9683-100MGEA 992 CZK
APOSPC9683-100MG APOSPC9683-1G APOSPC9683-250MG
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₅F₂N₃
MW: 145.11 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436095
CAS číslo: 837364-94-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III