Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9661-1G PC9661-5G
APOSPC9661-1GEA 7940 CZK
APOSPC9661-1G APOSPC9661-5G
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Vzorec: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Bod tání: 225…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458153
CAS číslo: 1211414-44-6