Tisk…
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9658-1G PC9658-250MG
APOSPC9658-1GEA 7310 CZK
APOSPC9658-1G APOSPC9658-250MG
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772873
CAS číslo: 857284-26-5