Tisk…
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9635-100MG PC9635-250MG
APOSPC9635-100MGEA 622 CZK
APOSPC9635-100MG APOSPC9635-250MG
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₇F₃N₂O
MW: 240,181 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269571
CAS číslo: 158715-14-1