Tisk…
Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate 93%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9630-1G PC9630-250MG
APOSPC9630-1GEA 26060 CZK
APOSPC9630-1G APOSPC9630-250MG
Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate 93%
Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate
Vzorec: C₅H₇F₃O₃
Bod varu: 90…92 °C (50 mm Hg)
Hustota: 1,301 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784247
CAS číslo: 758-69-0
UN: 1993
ADR: 3,III