Tisk…
Methyl 2-fluoro-3,3,3-trimethoxypropanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9629-1G PC9629-5G PC9629-250MG
APOSPC9629-1GEA 1580 CZK
APOSPC9629-1G APOSPC9629-5G APOSPC9629-250MG
Methyl 2-fluoro-3,3,3-trimethoxypropanoate 97%
Methyl 2-fluoro-3,3,3-trimethoxypropanoate
Vzorec: C₇H₁₃FO₅
Bod varu: 85…87 °C (6 mm Hg)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07323646
CAS číslo: 77778-66-6