Tisk…
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9626-25G PC9626-1G PC9626-5G
APOSPC9626-25GEA 25820 CZK
APOSPC9626-25G APOSPC9626-1G APOSPC9626-5G
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide 97%
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide
Vzorec: C₄H₂F₆O
Bod varu: 41…42 °C
Bod tání: –112 °C
Hustota: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07784232
CAS číslo: 31898-68-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM