Tisk…
1,2,3-Trifluoropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9621-1G PC9621-5G
APOSPC9621-1GEA 8670 CZK
APOSPC9621-1G APOSPC9621-5G
1,2,3-Trifluoropropane
1,2,3-Trifluoropropane
Vzorec: C₃H₅F₃
Bod varu: 70…71 °C (760 mm Hg)
Hustota: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784185
CAS číslo: 66794-36-3