Tisk…
1-Bromo-1-fluoroethene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9606-25G PC9606-5G
APOSPC9606-25GEA 20500 CZK
APOSPC9606-25G APOSPC9606-5G
1-Bromo-1-fluoroethene 97%
1-Bromo-1-fluoroethene
Vzorec: C₂H₂BrF
Bod varu: 6,8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038866
CAS číslo: 420-25-7
UN: 3161
ADR: 2.1,