Tisk…
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Bromo-4,5-diamino-2-fluorobenzene
PC9574-1G PC9574-25G PC9574-5G
APOSPC9574-1GEA 622 CZK
APOSPC9574-1G APOSPC9574-25G APOSPC9574-5G
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₆H₆BrFN₂
Bod tání: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08458150
CAS číslo: 153505-37-4