3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Ethynyl-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC9568-1G
PC9568-5G
PC9568-250MG
APOSPC9568-1GEA
1330
CZK
APOSPC9568-1G
APOSPC9568-5G
APOSPC9568-250MG
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec:
C₉H₅F₃O MW: 186.131 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08458148 CAS číslo: 866683-57-0 UN: 1993 ADR: 3 III |