Tisk…
5-Chloro-4-fluoroindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-4-fluoro-1H-indole
PC9566-100MG PC9566-1G PC9566-250MG
APOSPC9566-100MGEA 2400 CZK
APOSPC9566-100MG APOSPC9566-1G APOSPC9566-250MG
5-Chloro-4-fluoroindole 98%
5-Chloro-4-fluoroindole
Vzorec: C₈H₅ClFN
MW: 169.583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074494
CAS číslo: 376646-56-9