Tisk…
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC9559-1G PC9559-25G PC9559-5G
APOSPC9559-1GEA 622 CZK
APOSPC9559-1G APOSPC9559-25G APOSPC9559-5G
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄BrClF₃N
MW: 274.466 g/mol
Hustota: 1.769 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369770
CAS číslo: 870703-71-2