Tisk…
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9557-1G PC9557-5G
APOSPC9557-1GEA 7280 CZK
APOSPC9557-1G APOSPC9557-5G
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Vzorec: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
MW: 385.226 g/mol
Bod tání: >230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458147
CAS číslo: 1210224-35-3