Tisk…
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9556-1G PC9556-5G
APOSPC9556-1GEA 7940 CZK
APOSPC9556-1G APOSPC9556-5G
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Vzorec: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
MW: 367.236 g/mol
Bod tání: 224…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458146
CAS číslo: 1209843-32-2