Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-4-(chloromethyl)-1-fluorobenzene, α,3-Dichloro-4-fluorotoluene
PC9555-1G PC9555-25G PC9555-5G
APOSPC9555-1GEA 622 CZK
APOSPC9555-1G APOSPC9555-25G APOSPC9555-5G
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₂F
MW: 179,019 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701044
CAS číslo: 2994-69-6
UN: 3265
ADR: 8,III