Tisk…
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9533-10G PC9533-50G
APOSPC9533-10GEA 2070 CZK
APOSPC9533-10G APOSPC9533-50G
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Vzorec: C₃H₃Cl₂F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039302
CAS číslo: 20411-84-1