Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-4'-chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 5-(Bromoacetyl)-2-chlorobenzotrifluoride, 2-Bromo-1-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 2-Bromo-1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC9516-1G PC9516-5G PC9516-25G
APOSPC9516-1GEA 2650 CZK
APOSPC9516-1G APOSPC9516-5G APOSPC9516-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrClF₃O
MW: 301.488 g/mol
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094558
CAS číslo: 630404-09-0
UN: 3261
ADR: 8 III