Tisk…
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Carbamoylthiazol-2-yl)-2,4-difluorobenzene, 4-Carbamoyl-2-(2,4-difluorophenyl)thiazole
PC9446-1G PC9446-250MG PC9446-500MG
APOSPC9446-1GEA 3810 CZK
APOSPC9446-1G APOSPC9446-250MG APOSPC9446-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide 97%
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide
Vzorec: C₁₀H₆F₂N₂OS
Bod tání: 239…241 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00277199
CAS číslo: 175276-97-8