Tisk…
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Mercapto-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC9444-1G PC9444-500MG
APOSPC9444-1GEA 13460 CZK
APOSPC9444-1G APOSPC9444-500MG
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Vzorec: C₁₀H₆F₃NS
MW: 229,222 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269611
CAS číslo: 544716-08-7