[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9439-1G
PC9439-500MG
APOSPC9439-1GEA
33400
CZK
APOSPC9439-1G
APOSPC9439-500MG
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Vzorec:
C₁₈H₁₅F₃N₂OS Bod tání: 134…135 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00244951 CAS číslo: 318247-69-7 |