2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9435-1G
PC9435-5G
PC9435-250MG
APOSPC9435-1GEA
1330
CZK
APOSPC9435-1G
APOSPC9435-5G
APOSPC9435-250MG
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid
Vzorec:
C₈H₅F₃O₂S Bod tání: 120…122 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00236336 CAS číslo: 37526-67-3 |