Tisk…
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9428-1G PC9428-500MG
APOSPC9428-1GEA 16800 CZK
APOSPC9428-1G APOSPC9428-500MG
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate
Vzorec: C₁₅H₁₀F₃NO₅
MW: 341,239 g/mol
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00138767
CAS číslo: 320417-31-0