Tisk…

2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9378-1G PC9378-250MG
APOSPC9378-1GEA 5430 CZK
APOSPC9378-1G APOSPC9378-250MG
2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid
2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₄S
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664348
CAS číslo: 780-97-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR